4-(Trifluoromethoxy)benzyl mercaptan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzylthiol
PC7438UL-250MG
APOSPC7438UL-250MGEA 23.4 EUR InStock
APOSPC7438UL-250MG
4-(Trifluoromethoxy)benzyl mercaptan 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzyl mercaptan
Formule: C₈H₇F₃OS
Point d'ébullition: 93…95 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052327
Numéro CAS: 175278-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité