3-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-3-(trifluormethoxy)benzol, (3-Trifluoromethoxyphenyl)acetonitrile
PC7440G-1G
APOSPC7440G-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7440G-1G
3-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile 98%
3-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061272
Numéro CAS: 108307-56-8
ONU: 3276
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité