Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7462-1G
APOSPC7462-1GEA 257 EUR InStock
APOSPC7462-1G
Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₇F₃N₂O₄
MW: 346,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01029140
Numéro CAS: 610259-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité