3-(Trifluorométhyl)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7506-1G
APOSPC7506-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7506-1G
3-(Trifluorométhyl)benzamide 98%
3-(Trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014802
Numéro CAS: 1801-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité