3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde oxime
PC7537-1G
APOSPC7537-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC7537-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime
Formule: C₈H₅BrF₃NO
MW: 268,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998195
Numéro CAS: 876132-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité