Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid

PC7542-1G
APOSPC7542-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC7542-1G
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid


Formule: C₉H₅FO₂S
MW: 196,19 g/mol
Point de fusion: 229…230 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927184
Numéro CAS: 70060-13-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité