3-Chloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7547-1G
APOSPC7547-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC7547-1G
3-Chloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109521
Numéro CAS: 1099669-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité