Ethyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7558-1G
APOSPC7558-1GEA 184 EUR InStock
APOSPC7558-1G
Ethyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂O₂S
MW: 294,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750913
Numéro CAS: 1000339-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité