3-Fluoro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7576-1G
APOSPC7576-1GEA 292 EUR InStock
APOSPC7576-1G
3-Fluoro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₇BF₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475814
Numéro CAS: 850589-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité