5-Bromo-2-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7597-1G
APOSPC7597-1GEA 151 EUR InStock
APOSPC7597-1G
5-Bromo-2-fluorobenzamide
5-Bromo-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNO
MW: 218,02 g/mol
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094430
Numéro CAS: 214210-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité