Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7620-500MG
APOSPC7620-500MGEA 51 EUR InStock
APOSPC7620-500MG
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656414
Numéro CAS: 128073-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité