3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7637-1G
APOSPC7637-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC7637-1G
3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₁₄H₉FN₂OS
Point de fusion: 274…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00994441
Numéro CAS: 23892-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité