Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC7651-5G
APOSPC7651-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC7651-5G
1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane 95%
1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane


Formule: C₁₆H₂₈F₁₂O₄Si₄
MW: 624,714 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C (3 mm Hg)
Densité: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069177
Numéro CAS: 429-67-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité