N-Formyl 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7704-1G
APOSPC7704-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC7704-1G
N-Formyl 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
N-Formyl 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475870
Numéro CAS: 941294-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité