Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethyl)benzene

PC7709-1G
APOSPC7709-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7709-1G
2-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile 97%
2-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile


Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/11mmHg
Point de fusion: 32…35 °C
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001903
Numéro CAS: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité