1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole, TRIM
PC7718E-1G
APOSPC7718E-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC7718E-1G
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole 98%
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C/0.025mmHg
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041206
Numéro CAS: 25371-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité