3-(Trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC7766D-1G
APOSPC7766D-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7766D-1G
3-(Trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
3-(Trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Formule: C₄H₃F₃N₂O
MW: 152,08 g/mol
Point de fusion: 214…217 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052748
Numéro CAS: 401-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité