Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bismuth (III) fluorure 99.999%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC7821-25G
APOSPC7821-25GEA 396 EUR InStock
APOSPC7821-25G
Bismuth (III) fluorure 99.999%
Bismuth (III) fluorure


Formule: BiF₃
MW: 265,98 g/mol
Point de fusion: 727 °C
Densité: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010893
Numéro CAS: 7787-61-3
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité