5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
PC7833-1G
APOSPC7833-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7833-1G
5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène 98%
5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060655
Numéro CAS: 89634-74-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité