Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7835-1G
APOSPC7835-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC7835-1G
Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque 98%
Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,1 g/mol
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428564
Numéro CAS: 189283-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité