4,5,6-Trifluoropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7842-250MG
APOSPC7842-250MGEA 31.9 EUR InStock
APOSPC7842-250MG
4,5,6-Trifluoropyrimidine
4,5,6-Trifluoropyrimidine
Formule: C₄HF₃N₂
MW: 134,06 g/mol
Point d'ébullition: 83…85 °C
Densité: 1.4609 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662363
Numéro CAS: 17573-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité