Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC7882-1G
APOSPC7882-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC7882-1G
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine


Formule: C₂₄H₉F₁₈P
Point d'ébullition: 128…130 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042428
Numéro CAS: 175136-62-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité