6-Bromo-3-fluoro-o-xylene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7883-1G
APOSPC7883-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7883-1G
6-Bromo-3-fluoro-o-xylene 97%
6-Bromo-3-fluoro-o-xylene
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789115
Numéro CAS: 52548-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité