Methyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7886-1G
APOSPC7886-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC7886-1G
Methyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate 99%
Methyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formule: C₅H₆F₄O₃
MW: 190,094 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688580
Numéro CAS: 156783-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité