2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tris(perfluoropropyl)-1,3,5-triazine
PC7890-25G
APOSPC7890-25GEA 909 EUR InStock
APOSPC7890-25G
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formule: C₁₂F₂₁N₃
MW: 585,12 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C
Densité: 1.716 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042438
Numéro CAS: 915-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité