Acide 4-fluorophtalique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7897-1G
APOSPC7897-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7897-1G
Acide 4-fluorophtalique
Acide 4-fluorophtalique
Formule: C₈H₅FO₄
MW: 184,12 g/mol
Point de fusion: 146…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208213
Numéro CAS: 320-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité