2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7907-1G
APOSPC7907-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC7907-1G
2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride 98+%
2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777157
Numéro CAS: 112857-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité