6-Chloro-2-fluoropurine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
PC7945-500MG
APOSPC7945-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7945-500MG
6-Chloro-2-fluoropurine
6-Chloro-2-fluoropurine
Formule: C₅H₂ClFN₄
MW: 172,55 g/mol
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183557
Numéro CAS: 1651-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité