3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7968-1G
APOSPC7968-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC7968-1G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₄BBrClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800879
Numéro CAS: 957120-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité