6-Bromo-2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
PC7972-1G
APOSPC7972-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC7972-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₇BBrFO₄
MW: 276,852 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800873
Numéro CAS: 957120-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité