Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7975-500MG
APOSPC7975-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7975-500MG
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formule: C₁₀H₈F₃NO₄
MW: 263,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800854
Numéro CAS: 13544-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité