N-(Furan-2-ylmethyl) 2-bromo-5-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7978-1G
APOSPC7978-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC7978-1G
N-(Furan-2-ylmethyl) 2-bromo-5-fluorobenzamide
N-(Furan-2-ylmethyl) 2-bromo-5-fluorobenzamide
Formule: C₁₂H₉BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08872270
Numéro CAS: 923722-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité