2-Bromo-5-fluoro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7979-1G
APOSPC7979-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC7979-1G
2-Bromo-5-fluoro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Formule: C₉H₉BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800913
Numéro CAS: 951884-16-5
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC7979-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité