2-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)anisole
PC7984-1G
APOSPC7984-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC7984-1G
2-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,154 g/mol
Point d'ébullition: 126…129 °C (5 mm Hg)
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743596
Numéro CAS: 178974-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité