Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-{[4-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl]methyl}benzoate
PC7994-1G
APOSPC7994-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC7994-1G
Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₂
MW: 301,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864681
Numéro CAS: 1000339-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité