4-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8027-1G
APOSPC8027-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC8027-1G
4-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
4-(2-Bromo-5-fluorobenzoyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₁BrFNO₂
MW: 288,113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800908
Numéro CAS: 951884-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité