2-Bromo-5-fluoro-N-phenylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8029-1G
APOSPC8029-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC8029-1G
2-Bromo-5-fluoro-N-phenylbenzamide
2-Bromo-5-fluoro-N-phenylbenzamide
Formule: C₁₃H₉BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800907
Numéro CAS: 949443-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité