Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8050-1G
APOSPC8050-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC8050-1G
Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV) 98%
Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV)
Formule: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Zr
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015317
Numéro CAS: 17499-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité