N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(N-Benzylsulphamoyl)-5-bromobenzotrifluoride
PC8081-1G
APOSPC8081-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC8081-1G
N-Benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
N-Benzyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₁BrF₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800987
Numéro CAS: 951885-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité