3-Bromo-N-(furan-2-ylmethyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8105-1G
APOSPC8105-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC8105-1G
3-Bromo-N-(furan-2-ylmethyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-(furan-2-ylmethyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₂H₉BrF₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801006
Numéro CAS: 951884-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité