Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
PC8131-1G
APOSPC8131-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8131-1G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₃
MW: 285,2186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878378
Numéro CAS: 23851-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité