1-(2-Amino-6-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8135-500MG
APOSPC8135-500MGEA 688 EUR InStock
APOSPC8135-500MG
1-(2-Amino-6-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane
1-(2-Amino-6-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane
Formule: C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793021
Numéro CAS: 341966-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité