4,5-Dibromo-2-fluorobenzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8175-250MG
APOSPC8175-250MGEA 85.7 EUR InStock
APOSPC8175-250MG
4,5-Dibromo-2-fluorobenzoic acid 95+%
4,5-Dibromo-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Br₂FO₂
MW: 297,904 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672987
Numéro CAS: 289039-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité