Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC8180-5G PC8180-1G
APOSPC8180-5GEA 279 EUR InStock
APOSPC8180-5G APOSPC8180-1G
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene


Formule: C₆H₂Cl₂F₂
MW: 182,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142519
Numéro CAS: 36556-37-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité