Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-6-iodotoluène

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC8201-5G
APOSPC8201-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC8201-5G
2-Fluoro-6-iodotoluène
2-Fluoro-6-iodotoluène


Formule: C₇H₆FI
Point d'ébullition: 117 °C/9mmHg
Densité: 1.808 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142922
Numéro CAS: 443-85-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité