Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-methylanisole 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxy-1-methylbenzene

PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 119 EUR InStock
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole


Formule: C₈H₉FO
MW: 140,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143163
Numéro CAS: 405-06-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité