1-((3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)sulphonyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8278-1G
APOSPC8278-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC8278-1G
1-((3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)sulphonyl)piperidine
1-((3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)sulphonyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₃BrF₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801013
Numéro CAS: 951884-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité