4-Amino-3,5-difluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8306-1G
APOSPC8306-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC8306-1G
4-Amino-3,5-difluorophenol
4-Amino-3,5-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094491
Numéro CAS: 135086-76-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité