3-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Cyano-2-fluorophenyl)boronic acid
PC8333-1G
APOSPC8333-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC8333-1G
3-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
3-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374984
Numéro CAS: 957121-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité