O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TCTU
PC8348-100G
APOSPC8348-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSPC8348-100G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate 97%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Formule: C₁₁H₁₅BClF₄N₅O
MW: 355,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973270
Numéro CAS: 330641-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité